Documenti fondamentali
Z210226
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210, temperature -200-250 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
Ingresso CA/CC
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Caratteristiche
thermocouple type T
for mantles upto 5 L
Produttore/marchio commerciale
Model 210
Campo di misura della temperatura
-200-250 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Descrizione generale
Without timer.
Note legali
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)