Key Documents
Z202843
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
500 mL
Descrizione generale
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)