Z202320
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 100 mL, joint: SJ 29/15
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
Prodotti consigliati
Giunto
joint: SJ29/15
Grado
for chromatography
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
100 mL
Diam. est. × lungh. colonna
19 mm × 813 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z202320-1EA | 4061833543986 |