Z187747
Dry-box glove/sleeve assembly
straight sleeves, neoprene gloves, port size 6 in., size 9
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
black gloves
neoprene gloves
Misura
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 2 sleeves
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
21 in.
Spessore mano
~0.018 in.
Dimensioni apertura
6 in.
Spessore manica
0.025 in.
Descrizione generale
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Confezionamento
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)