Z176338
Air-driven stirrer
Heavy usage, parameter 50-1200 rpm
Sinonimo/i:
air driven stirrers, air mixer, air stirrer
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
MODEL G
Disponibilità
not available in EU
Parametri
50-1200 rpm
Diam. barra di supporto × lung.
9/16 in. × 10 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
- Explosion-proof, stall-proof, does not overheat
- Exhaust muffler
- Brass needle valve with 1/4 in. NPTM outlet controls air intake
- Mount on standard clamp holders and vertical rods (order separately)
Includes: a screw collet and 3/8 in. diam. × 12 in. L SS stirrer shaft with propeller. A 3-jaw geared chuck may be ordered separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)