Z173096
Solvent storage flask with glass stopcock on side-arm
capacity 250 mL, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom
two-neck
Etichetta
S
Giunto
female joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type female Joint: ST/NS
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z173096-1EA | 4061837617034 |