Documenti fondamentali
Z154253
Sigma-Aldrich
Aldrich® double-chamber vacuum trap
W × H 97 mm × 250 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Largh. × alt.
97 mm × 250 mm
Descrizione generale
Inlet and outlet have serrated fittings, 14 to 16 mm. Can be used in a 2 L Dewar flask.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)