Z147737
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 1,000 mL, frit diam. 90 mm, porosity 70-100 μm, Funnel only
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass
ground glass membrane (frit)
Caratteristiche
cap
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità filtro
1,000 mL
Diam. frit
90 mm
Capacità imbuto
1,000 mL
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Raccordi
24 bottle neck (Ground glass joint)
Categorie correlate
Descrizione generale
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z147737-1EA | 4061832131405 |