Z147621
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Altezza
560 mm
D.E.
80 mm
Capacità
1 L
Categorie correlate
Descrizione generale
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)