Z137553
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 5 mm × 5 mm × 1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
Quantity: ~580/lb.
Lungh. × D.E. × spess.
5 mm × 5 mm × 1 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137553-1LB | 4061832329796 |
Z137553-454G |