Z136158
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 15 L (15.4 qt)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Alt. × diam. int.
13 in. × 11 in.
Capacità
15 L (15.4 qt)
Descrizione generale
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136158-1EA | 4061832256931 |