Documenti fondamentali
Z125741
Ace three-neck round-bottom flasks
angled, capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Giunto
center joint: ST/NS29/42
side Joints: ST/NS24/40 (2)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6948-22
Capacità
500 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)