Documenti fondamentali
Z123404
Sigma-Aldrich
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Diametro
25 mm
Cammino ottico
0.1 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)