Z122416
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Alt. complessiva
200 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Replacement part for Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z122416-1EA | 4061837596612 |