Documenti fondamentali
Z115614
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 14/20, flange I.D. 23 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
male joint: ST/NS14/20
Diam. int. flangia
23 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z115614-1EA4061832109572