Documenti fondamentali
Z115401
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
egg-shaped PTFE-coated, pack of 13 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiali
egg-shaped PTFE-coated
Confezionamento
pack of 13 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37187-0000
Descrizione generale
2 of each size: 3/4 × 3/8 in., 1 × 1/2 in., 11/4 × 5/8 in., 11/2 × 5/8 in., 15/8 × 3/4 in., 2 × 3/4 in., plus 1: 3 × 3/4 in.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z115401-1KT4061832256429