Documenti fondamentali
Z113530
Sigma-Aldrich
Electrode connector adapter
BNC meter to US Standard electrode
About This Item
Codice UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Descrizione generale
If the type of connector on your pH meter is not compatible with your electrode, choose an appropriate adapter.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)