Z112860
PE bench-top base
size S
About This Item
Codice UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Misura
S
9.5 in. × 15 in.
Spessore
1/2 in.
Descrizione generale
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z112860-1EA | 4061833639689 |