Key Documents
Z106917
Sigma-Aldrich
PE bench-top base
size L
About This Item
Codice UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
Misura
L
24 in. × 34 1/2 in.
Spessore
1/2 in.
Descrizione generale
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)