Documenti fondamentali
Z100692
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E.
105 mm
Capacità
500 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)