Z100668
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E.
50 mm
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100668-1EA | 4061837589010 |