Z100609
Single-bulb ball-tube
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100609-1EA | 4061832109206 |