Key Documents
WHAUN203NPENYL
Filtri senza siringa Whatman® Mini-UniPrep®
Nylon, 0.2 μm, 100/pk
About This Item
Codice UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
PTFE septa (PTFE coated silicone rubber)
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
impiego
aqueous/organic samples in 3 to 10 pH range
Caratteristiche
cap (Septa)
graduations: no
(equivalent in size to 12 x 32 mm vials)
nominal force to compress: approximately 18 lb / 8.2 kg
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman Article No. 28421668 (US reference)
Whatman UN203NPENYL
Capacità filtro
400 μL
Dimensione pori
0.2 μm
Compatibilità
suitable for (routine HPLC/UHPLC analysis, protein precipitation, solubility testing; sample filteration)
Descrizione generale
Mini-UniPrep è un dispositivo di filtrazione preassemblato, costituito da una camera con capienza di 0,4 mL e uno stantuffo. Lo stantuffo su un′estremità presenta una membrana di filtrazione e sull′altra un tappo con setto precollegato. Lo stantuffo premuto scende nella camera esterna contenente il campione. Per effetto della pressione positiva, il filtrato viene convogliato nel serbatoio dello stantuffo.
L′aria fuoriesce attraverso lo sfiato fino a quando l′anello di bloccaggio non scatta in posizione determinando la chiusura ermetica. Dopo pochi secondi, il Mini-UniPrep può essere inserito in qualsiasi dispositivo adatto a ospitare flaconcini da 2 mL per l′iniezione nello strumento.
I filtri senza siringa Whatman Mini-UniPrep permettono di rimuovere più facilmente e rapidamente il particolato dai campioni che vengono preparati per l′analisi con la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) o la cromatografia liquida a ultra alta prestazione (UHPLC).
Con Mini-UniPrep infatti la preparazione dei campioni richiede un terzo del tempo necessario con gli altri metodi. Il tempo risparmiato e i costi ridotti grazie all′eliminazione di diversi materiali di consumo dal processo di preparazione dei campioni si traducono in notevoli vantaggi per il laboratorio.
Il dispositivo può essere utilizzato manualmente o con l′ausilio di un compressore. Il multi-compressore può processare fino a 6 campioni contemporaneamente, velocizzando ulteriormente le tempistiche e riducendo il rischio di stress per le mani.
Il dispositivo Mini-UniPrep è concepito per adattarsi a qualsiasi autocampionatore che accolga 12 flaconi da 32 mm. In alternativa, si può perforare il setto con un ago e aspirare il campione per l′iniezione manuale nello strumento.
Filtro senza siringa Mini-UniPrep ambrato
  • Protegge i campioni dal danno degli UV
Caratteristiche e vantaggi:
  • Il colorante ambrato impedisce la degradazione dei campioni sensibili alla luce
  • È lo stesso colorante usato per i contenitori farmaceutici conformi alle specifiche USP per la resistenza alla luce.
  • La camera e lo stantuffo ambrati semitrasparenti facilitano l′ispezione visiva.
Applicazione
  • Utilizzabili con tutti i composti che devono essere protetti dalla luce, come le catecolammine e le vitamine.
Filtro senza siringa Mini-UniPrep con setti tagliati
  • Per automazione ad alta resa
Caratteristiche e vantaggi:
  • Il tappo con setto tagliato permette l′uso di Mini-UniPrep con i campionatori robotici attuali con gli strumenti HPLC per un′automazione ad alta resa
  • Il tappo con setto tagliato, durevole e flessibile al contempo, è stato concepito specificamente per strumenti che richiedono sensibilità del campionamento. L′evaporazione del campione è minima
Applicazione
  • Compatibili con i campionatori robotici standard degli HPLC con aghi sensibili, consentono una maggiore produttività
Caratteristiche e vantaggi:
  • Il processo di filtrazione in unica soluzione consente di trattare i campioni in un terzo del tempo
  • Ampia gamma di membrane con pori da 0,2 a 0,45 μm per soddisfare specifiche esigenze delle applicazioni dei campioni
  • Compatibili con tutti i principali autocampionatori
  • Meno consumabili richiesti Riduzione dei costi fino del 40%
Applicazioni
Applicazione
  • Analisi HPLC/UHPLC di routine
  • Analisi dei composti
  • Uniformità del contenuto
  • Precipitazione delle proteine
  • Test di solubilità
  • Test di dissoluzione
  • Filtrazione del campione
Caratteristiche e vantaggi
  • All-in-one filtration device for quick and cost-effective chromatography sample processing
  • Eliminates the need for separate syringes, syringe membrane filters, vials, and septa
  • Designed for use with an UHPLC or HPLC autosampler for high-throughput analysis
  • 0.2 µm and 0.45 µm filter pore sizes available to meet filtration sample requirements
  • Compatible with most major autosamplers
  • Housing options: amber to prevent photodegradation of light-sensitive samples, or translucent for easy visual inspection made from polypropylene (PP) material
  • Recyclable after use.
Note legali
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)