Documenti fondamentali
WHA99091302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
0.22 μm
Diametro:
13 mm
Area filtro:
0.65 cm2
Misura:
19.6 × 16.9 mm
Sterilità:
non-sterile
Materiali:
PVDF membrane
polypropylene housing
Confezionamento:
pack of 500 ea
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 9909-1302
Parametri
67.5 psi pressure
Diametro
13 mm
Area filtro
0.65 cm2
Misura
19.6 × 16.9 mm
Peso
0.52 kg
Dimensione pori
0.22 μm
Raccordi
female Luer inlet
Caratteristiche e vantaggi
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Altre note
Suitable for volumes of 10 mL or less
Note legali
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)