WHA77073300
Whatman® 850-DS 8 channel filter plates
0.7 μm, glass microfiber membrane, non-sterile, 50 ea
Sinonimo/i:
disposable filter plate, dissolution sampling
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® 850-DS 8-channel filter plate, glass microfiber membrane, pore size 0.7 μm, pack of 50 ea
Materiali
glass microfiber membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7707-3300
Whatman Article No. 29-0849-54 (US reference)
Dimensione pori
0.7 μm pore size
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Automated processing: up to 8 samples simultaneously
- Readily available: in a wide range of pore sizes and materials
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)