Documenti fondamentali
WHA7184001
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 13 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z745987, membrane filters, syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm
Materiali
plain white
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7184-001
Whatman Article No. 28420738 (US reference)
Diametro
13 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Caratteristiche e vantaggi
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the