WHA7182001
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 13 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z745936, membrane filters, syringe filter
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm
Materiali
plain white
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7182-001
Whatman Article No. 28420733 (US reference)
Diametro
13 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)