Key Documents
WHA2800259
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
I.D. × H 25 mm × 90 mm
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z271020, cellulose filter, paper filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 2800-259
Whatman Article No. 28418968 (US reference)
Diam. int. × alt.
25 mm × 90 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Ditali di estrazione di cellulosa sono prodotti partendo da fibre di cotone di alfa cellulosa di alta qualità e hanno resistenza meccanica e ritenzione eccellenti. Tutti i ditali hanno spessore omogeneo con le pareti spesse circa 1 mm ad eccezione dello Z565636 che ha uno spessore doppio della parete di circa 2 mm; adatto per applicazioni in cui siano richieste ritenzione più alta e accresciuta resistenza in condizioni umide o secche o rigidità.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva