WHA1825150
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 25 ea, 150 mm diam
Sinonimo/i:
Z242586, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri in microfibre di vetro Whatman®, Grado GF/F, Grade GF/F circles, 150 mm, 25/pk
Materiali
borosilicate glass
circles
Descrizione
GF/F grade: medium, high loading
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1825-150
Whatman Article No. 28418451 (US reference)
Diametro
150 mm
Spessore
0.42 mm
Dimensione pori
0.7 μm
Compatibilità
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Categorie correlate
Descrizione generale
In virtù delle sue rigorose specifiche sulla dimensione di ritenzione delle particelle e alla composizione in vetro borosilicato puro, il filtro in microfibra di vetro Whatman Grade GF/F è stato scelto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti per lo sviluppo della procedura di lisciviazione delle caratteristiche di tossicità (TCLP) 1311. Rimane un componente di prima scelta per la misurazione della composizione del percolato di discarica
- Specifiche rigorose di ritenzione delle particelle da 0,6-0,8 µm
- Realizzato in puro vetro borosilicato
I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman Grade GF/F sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni in dischi e fogli. Questo filtro in pura fibra di vetro borosilicato offre una ritenzione delle particelle molto fine con un'elevata capacità di carico e portata. Trovate il giusto grado di ritenzione delle particelle e il giusto spessore per le vostre analisi nella gamma di microfibre di vetro Whatman senza leganti.
Caratteristiche e vantaggi
- Purificazione e legame del DNA
- Filtrazione per la purificazione di proteine
- Chiarificazione di fluidi e soluzioni biochimiche critiche
- Analisi della tossicità del percolato di discarica
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)