Documenti fondamentali
WHA10463608
Filtro per siringa Whatman® ReZist®
diam. 50 mm, PTFE membrane, pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
Z751588
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
0.2 μm
Diametro:
50 mm
Volume:
≤100 mL
Sterilità:
non-sterile
Materiali:
PTFE membrane
polypropylene housing
Confezionamento:
pk of 10
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pk of 10
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463608
Whatman Article No. 28415865 (US reference)
Diametro
50 mm
Volume
≤100 mL
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrizione generale
Filtri per siringhe Whatman® ReZist
La gamma di filtri per siringhe Whatman ReZist è stata ideata specificamente per resistere ai solventi organici. Questi filtri sono l′ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi. I filtri ReZist da 30 mm possono essere usati anche come filtri di sfiato per piccoli recipienti.
Caratteristiche di ReZist per la preparazione di campioni HPLC
  • La membrana idrofoba in PTFE è laminata con polipropilene
  • Diametro da 13 mm con Mini-Tip
  • Diametro da 13 mm con volume morto estremamente basso < 10 μL
Vantaggi:
  • Eccellente resistenza chimica nei confronti dei solventi organici standard per HPLC
  • Il diametro da 13 mm con uscita Mini-Tip è ideale per la filtrazione in flaconi per il campione molto piccoli
  • Consente un uso ottimale di campioni con piccoli volumi
  • Resistenza chimica estremamente elevata
Caratteristiche di ReZist per lo sfiato
  • Membrane in PTFE integrali, permanentemente idrofobe
  • Supporto in polipropilene
Caratteristiche e vantaggi
  • Integral hydrophobic PTFE venting membrane is resistant to harsh solvents
  • Can be autoclaved multiple times without loss of integrity
  • Integrity-testable (bubble point or water breakthrough pressure in situ methods)
  • Lightweight: avoids the collapsing of tubing that can be caused by heavy filter devices
  • Appropriate for in-line HPLC sample preparation
Compatibilità
Suitable for clarification of aggressive organic solvents.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)