WHA10463042
Filtri da siringa certificati per HPLC Whatman® Spartan®
Spartan 13 mm syringe filter, regenerated cellulose, 0.2 μm, with Mini-Tip outlet, 500/pk
Sinonimo/i:
Z671215, disposable syringe filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463042
Whatman Article No. 28415798 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
inlet fitting LLF
male Luer outlet (with mini tip)
outlet fitting Mini-tip
Compatibilità
suitable for (filtration of organic and aqueouse solutions in HPLC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili
- Purificazione di soluzioni acquose e organiche
- Filtrazione di soluzioni proteiche
Caratteristiche e vantaggi
- Unità filtrante pronta all′uso con membrana idrofila a basso legame proteico prodotta con cellulosa rigenerata
- Eccellente resistenza chimica contro i solventi acquosi e organici per HPLC di tipo standard
- I filtri per siringhe SPARTAN sono testati e certificati per garantire l′assenza di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d′onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
- Diametro di 13 mm con Mini-Tip
- Diametro di 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μl
Vantaggi
- Versatile: possibilità di impiego per qualsiasi applicazione che richiede una membrana idrofila, a basso legame proteico e chimicamente resistente
- Qualità e coerenza tra i lotti documentate con risultati riproducibili
- Diametro di 13 mm con uscita Mini-Tip ideale per la filtrazione in bottiglie per campioni molto piccole
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10463042 | 4061834026167 |