WHA10421019
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 42 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z698105, fiber filters, glass filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 42 mm
Materiali
borosilicate glass membrane
circles
Confezionamento
pkg of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10421019
Whatman Article No. 28415404 (US reference)
Diametro
42 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)