Key Documents
WHA10418312
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 3 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Materiali
polycarbonate filter
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10418312
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
3 μm
Applicazioni
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Note legali
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)