WHA10401726
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 50 EA, 50 ea, 110 mm diam
Sinonimo/i:
Z750271
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME24, diam. 110 mm, pore size 0.2 μm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 50
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10401726
Whatman Article No. 28415047 (US reference)
Diametro
110 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
- Supports visual enumeration of bacteria
- Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10401726 | 4061834014331 |