WHA10400206
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z696978, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 5 μm, diam. 25 mm, pack of 100 ea
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10400206
Whatman Article No. 28414934 (US reference)
Diametro
25 mm
Dimensione pori
5 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)