Documenti fondamentali
WHA10371045
Ditali per estrazione Whatman® in microfibra di vetro standard
L × W 118 mm × 33 mm, thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
Z750085
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Descrizione
Grade 603 G (Glass Fiber with inorganic binder)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10371045
Whatman Article No. 28414818 (US reference)
Lungh. × largh.
118 mm × 33 mm
Spessore
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
I ditali in fibra di vetro borosilicato Cytiva Whatman 603G con legante inorganico sono progettati in modo flessibile per essere utilizzati in una gamma completa di sistemi Soxhlet disponibili in commercio.
Gamma di ditali Soxhlet in vetro standard Cytiva
I ditali per estrazione in vetro standard Whatman sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e spessori delle pareti per adattarsi alle vostre applicazioni:
  • dodici misure di diametro interno disponibili
  • dodici misure di lunghezza del ditale disponibili
Caratteristiche e vantaggi
  • Resistenti fino alla temperatura di 500°C (932°F)
  • Prodotto con pareti sottili 1–1,5 mm
  • Analisi dei gas caldi e acidi, compreso il controllo delle emissioni e il monitoraggio dei gas di camino
  • Estrazione Soxhlet
  • Analisi di residui di pesticidi
  • Determinazione del contenuto di oli/grassi negli alimenti
  • Analisi di olio e grasso nei rifiuti solidi
Altre note
Settore d′impiego: solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)