WHA10343630
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
circles, diam. 140 mm, pack of 500
Sinonimo/i:
Z749699
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose filters (super-refined)
circles
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10343630
Whatman Article No. 28414594 (US reference)
Parametri
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
140 mm
Spessore
430 μm
Dimensione pori
6-12 μm
Grammatura
200 g/m2
Descrizione generale
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
Caratteristiche e vantaggi
- A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)