Documenti fondamentali
W700655
Sigma-Aldrich
Aspartame
≥98%, FG
Sinonimo/i:
L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, N-L-α-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe methyl ester, Aspartame
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.30
Beilstein:
2223850
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero E:
E951
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Punto di fusione
248-250 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)