Documenti fondamentali
W409901
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Propylene acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero FEMA:
4099
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
06.077
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
grassy; green; fruity
Stringa SMILE
O1C(OCC1C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-3-6-5(2)7-4/h4-5H,3H2,1-2H3
ROSFUFIOLRQOON-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)