Documenti fondamentali
W407815
Sigma-Aldrich
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.24
Numero FEMA:
4078
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero Flavis:
16.087
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity
Stringa SMILE
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)