W393011
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; banana; grape; green; waxy; pear
Stringa SMILE
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)