Documenti fondamentali
W349909
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-methylbutanoate
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Hexyl 2-methylbutyrate
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero FEMA:
3499
Numero CE:
N° CoE:
4132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.507
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
217-219 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)