W346101
2-Isopropylphenol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-propan-2-ylphenol, O-cumenol, Prodox 131
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA
Tensione di vapore
<0.05 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
212-213 °C (lit.)
Punto di fusione
12-16 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
medicinal
Stringa SMILE
CC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W346101-10KG | 4061837846557 |
W346101-1KG | 4061837846564 |
W346101-25KG | 4061837846571 |
W346101-SAMPLE | 4061837536304 |