W286702
Phenethyl propionate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Phenylethanol propanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; rose; sweet
Stringa SMILE
CCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-11(12)13-9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
HVGZQCSMLUDISR-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W286702-10KG | |
W286702-1KG | |
W286702-1KG-K | 4061837517389 |
W286702-5KG | |
W286702-10KG-K | 4061837551444 |
W286702-SAMPLE | |
W286702-5KG-K | |
W286702-SAMPLE-K | 4061837551468 |