Documenti fondamentali
W275301
Sigma-Aldrich
Methyl isovalerate
≥99%, FG
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero FEMA:
2753
Beilstein:
1699922
Numero CE:
N° CoE:
457
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.462
NACRES:
NA.21
Organolettico:
apple; fruity; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
114-115 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; fruity; sweet
Stringa SMILE
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)