W268003
2-Methylanisole
≥99%, FG
Sinonimo/i:
o-Methylanisole
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; earthy; walnut
Stringa SMILE
COc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?