W248703
Acido formico
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acide formique, Acido aminico, Acido formilico, Acido metanoico, Ameisensäure, Formisoton, Sybest
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
applicazioni
PFAS testing
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
pungent; vinegar
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Analisi quantitativa dell'idrossitoluene butilato e dell'idrossianisolo butilato residui nel Salmo Salar, nel latte e nel burro mediante cromatografia liquida e spettrometria di massa in tandem. In questo studio, l'acido formico viene utilizzato nella preparazione dei campioni per l'analisi in cromatografia liquida-tandem spettrometria di massa. La ricerca si concentra sul rilevamento e sulla quantificazione dei residui di antiossidanti nei prodotti alimentari, contribuendo alla sicurezza alimentare e ai protocolli di controllo della qualità (Galal et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W248703-10KG-K | 4061838180278 |
W248703-5KG-K | 4061838180285 |
W248703-SAMPLE-K | 4061837515125 |
W248703-10KG | |
W248703-1KG | |
W248703-1KG-K | 4061838256973 |
W248703-25KG | |
W248703-25KG-K | 4061838256980 |
W248703-5KG | |
W248703-SAMPLE |