Documenti fondamentali
W200360
Sigma-Aldrich
Acetaldeide
≥99%, meets FCC analytical specification
Sinonimo/i:
Etanale
About This Item
Formula condensata:
CH3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
Numero FEMA:
2003
Beilstein:
505984
Numero CE:
N° CoE:
89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.001
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
meets FCC analytical specification
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Tensione di vapore
14.63 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
60 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; pungent; ethereal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Note legali
Manufactured by Eastman Chemical Company. Distributed by SAFC.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
M Becker et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 115-126 (2013-02-13)
Gas chromatographic analysis of complex carbohydrate mixtures requires highly effective and reliable derivatisation strategies for successful separation, identification, and quantitation of all constituents. Different single-step (per-trimethylsilylation, isopropylidenation) and two-step approaches (ethoximation-trimethylsilylation, ethoximation-trifluoroacetylation, benzoximation-trimethylsilylation, benzoximation-trifluoroacetylation) have been comprehensively studied with regard
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically
Dirk W Lachenmeier et al.
Addiction (Abingdon, England), 104(4), 533-550 (2009-04-02)
In addition to being produced in ethanol metabolism, acetaldehyde occurs naturally in alcoholic beverages. Limited epidemiological evidence points to acetaldehyde as an independent risk factor for cancer during alcohol consumption, in addition to the effects of ethanol. This study aims
Mercè Correa et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 36(1), 404-430 (2011-08-10)
Mainly known for its more famous parent compound, ethanol, acetaldehyde was first studied in the 1940s, but then research interest in this compound waned. However, in the last two decades, research on acetaldehyde has seen a revitalized and uninterrupted interest.