Documenti fondamentali
THSD2143
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Pt/Al2O3
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Codice UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS D2143
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Descrizione generale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Note legali
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)