Documenti fondamentali
THS03145
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd (+1% Fe)/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 03145
L × diam.
30 mm × 4 mm
Note legali
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)